Learn More
Alfa Aesar™ N-Acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-p-Nitroanilid
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Alfa Aesar™ J66566.MB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00025kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15407979
  • 433.00 € / 25 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 24-06-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Spezifikation
686.66
25mg
Ac-YEVD-pNA
-30° to -10°C
N-Acetyl-Tyr-Glu-Val-Asp-p-nitroanilide
HPLC
Lyophilisiertes Pulver
RUO
Caspase-1 Substrate I (ICE), chromogenic
Lyophilized powder
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Nur für Forschungszwecke