Learn More
N-Acetylethanolamin, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365229
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11365229 100 g 100 Gramm
11375229 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365229 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18638.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 142-26-7 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
It finds its uses as antistatic agent, foam boosting agent, hair conditioning humectant, skin conditioning surfactant and viscosity controlling agent in cosmetics industry. It is a non-tacky glycerine alternative for use in skin and hair care. It has humectant and lubricant properties for use in shampoos, treatment products and hair conditioners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Verwendung als Antistatikmittel, Schaumstoff-Auffüllmittel, Haaraufbereitungsmittel, Hautpflegetensid und Viskositätskontrollmittel in der Kosmetikindustrie. Es ist eine nicht klebrige Glycerin-Alternative für die Haut- und Haarpflege. Es verfügt über befeuchtende und schmierende Eigenschaften für Shampoos und Conditioner sowie Pflegeprodukte.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 1e+006 mg/l bei 25 °C (est), löslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-26-7
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00002836
InChI-Schlüssel PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PubChem CID 8880
ChEBI CHEBI:74687
IUPAC-Name N-(2-Hydroxyethyl)acetamid
SMILES CC(=O)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylethanolamine
Dichte 1.12
Siedepunkt 151°C to 155°C (5 mmHg)
Flammpunkt 177°C (351°F)
Strukturformel CH3CONHCH2CH2OH
Brechungsindex 1.472
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,1e+006mg/L @ 25°C (est),soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) ≥90%