Learn More
N-Acetylethanolamin (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Acetylethanolamine |
| CAS | 142-26-7 |
| Summenformel | C4 H9 N O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | N-(2-Hydroxyethyl)acetamide, 2-Acetamidoethanol, 2-Acetylaminoethanol, 2-N-Acetylaminoethanol, Acetamide MEA, Acetylcolamine, Incromectant AMEA 100, Incromectant AMEA 70, Mackamide AME 100, N-(β-Hydroxyethyl)acetamide, N-Acetyl-2-aminoethanol, N-Ethanolacetamide, NSC 5999, Schercomid AME 70, β-Hydroxyethylacetamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7) |
| SMILES | CC(=O)NCCO |
| IUPAC-Name | N-(2-Hydroxyethyl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 103.12 |
| Formelmasse | 103.0633 |