Learn More
N-Acetylethanolamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173291 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10173291 5 g Glasflasche 5 Gramm
10411202 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10173291 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146200050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 142-26-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-26-7
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
MDL-Nummer MFCD00002836
InChI-Schlüssel PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-hydroxyethyl acetamide, n-acetylethanolamine, 2-acetamidoethanol, acetamide, n-2-hydroxyethyl, acetylcolamine, 2-acetylaminoethanol, acetamide mea, n-ethanolacetamide, n-acetyl-2-aminoethanol, hydroxyethyl acetamide
PubChem CID 8880
ChEBI CHEBI:74687
IUPAC-Name N-(2-Hydroxyethyl)acetamid
SMILES CC(=O)NCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylethanolamine
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 15.8°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 135°C to 137°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 176°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHCH2CH2OH
Brechungsindex 1.4720 to 1.474
Menge 5 g
Beilstein 04, I, 430
Relative Dichte 1.11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Acetylethanolamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.