Learn More
N-Acetylethylendiamin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363027
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11363027 5 g 5 Gramm
11373027 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13398.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1001-53-2 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1001-53-2
Summenformel C4H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.137
MDL-Nummer MFCD00008163
InChI-Schlüssel DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
PubChem CID 66082
IUPAC-Name N-(2-Aminoethyl)acetamid
SMILES CC(=O)NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylethylenediamine
Schmelzpunkt 44°C to 50°C
Siedepunkt 128°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3CONHCH2CH2NH2
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 1743120
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch