Learn More
N-Acetylglycinamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481457
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11481457 1 g 1 Gramm
11491457 5 g 5 Gramm
11401467 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24940.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2620-63-5 | C4H8N2O2 | 116.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2620-63-5
Summenformel C4H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
MDL-Nummer MFCD00008029
InChI-Schlüssel WQELDIQOHGAHEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine amide, n-alpha-acetylglycinamide, unii-97sv9afw2z, acetamide, n-2-amino-2-oxoethyl, nalpha-acetylglycinamide, n-.alpha.-acetylglycinamide, 97sv9afw2z, ethanimidic acid, n-2-amino-2-oxoethyl, acetylglutamide, acetylglycinamide
PubChem CID 28326
IUPAC-Name 2-Acetamidoacetamid
SMILES CC(=O)NCC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylglycinamide
Schmelzpunkt 136°bis 140 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 1753982
Formelmasse 116.12
Reinheit (%) 97%