Learn More
N-Acetylglycin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10468240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10468240 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10716321 500 g Kunststoffflasche -
10299643 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10468240
Marke: Thermo Scientific Acros 102571000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 543-24-8 | C4H7NO3 | 117.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 543-24-8
Summenformel C4H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 117.1
MDL-Nummer MFCD00004275
InChI-Schlüssel OKJIRPAQVSHGFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-acetylglycine, aceturic acid, acetamidoacetic acid, acetylglycine, ac-gly-oh, glycine, n-acetyl, acetylaminoacetic acid, acetylamino-acetic acid, acetylglycocoll, ethanoylaminoethanoic acid
PubChem CID 10972
ChEBI CHEBI:40410
IUPAC-Name 2-Acetamidoessigsäure
SMILES CC(=O)NCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Acetylglycine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 207,0°bis 209,0 °C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CONHCH2CO2H
Menge 100 g
Beilstein 04, 354
Merck Index 15, 75
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.7% (15°C). Other solubilities: moderately soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, chloroform and, glacial acetic acid, practically insoluble in ether and benzene
Formelmasse 117.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver