Learn More
N-(-)-Acetylneuraminsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Beschreibung
N-Acetylneuraminic acid is useful biologically in neurotransmission, leukocyte extravasation, viral or bacterial infections and carbohydrate-protein recognition. Neu5Ac is used to study its biochemistry, metabolism and uptake. Neu5Ac is used in the development of nanocarriers.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
N-Acetylneuraminsäure ist biologisch nützlich bei der Neurotransmission, Leukozyten-Extravasation, viralen oder bakteriellen Infektionen und der Erkennung von Kohlenhydraten und Proteinen. Neu5Ac wird zur Untersuchung seiner Biochemie, seines Metabolismus und seiner Aufnahme in vivo und in vitro verwendet. Neu5Ac wird bei der Entwicklung von Nanocarriern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
N-Acetylneuraminsäure ist biologisch nützlich bei der Neurotransmission, Leukozyten-Extravasation, viralen oder bakteriellen Infektionen und der Erkennung von Kohlenhydraten und Proteinen. Neu5Ac wird zur Untersuchung seiner Biochemie, seines Metabolismus und seiner Aufnahme in vivo und in vitro verwendet. Neu5Ac wird bei der Entwicklung von Nanocarriern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml).
Hinweise
Luftempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(-)-Acetylneuraminic acid |
Schmelzpunkt | ∽185°C (decomposition) |
Menge | 25 mg |
Beilstein | 1716283 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Merck Index | 14,8484 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml). |
Optische Drehung | −32° (c=0.5 in Water) |
Formelmasse | 309.28 |
Reinheit (%) | 97% |