missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Acetylpiperazin-N'-(4-phenol) Ketoconazol, TRC

Artikelnummer. 30321652
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321652 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30321652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1875001MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Acetylpiperazine-N'-(4-phenol) Ketoconazole
CAS 1346598-39-7
Summenformel C38 H42 Cl2 N6 O6
Menge 1 mg
Synonym N-Acetylpiperazine-N'-(4-phenol) Ketoconazole
InChI-Formel InChI=1S/C38H42Cl2N6O6/c1-27(47)43-13-17-45(18-14-43)30-4-7-32(8-5-30)51-37-22-31(46-19-15-44(16-20-46)28(2)48)6-10-36(37)49-23-33-24-50-38(52-33,25-42-12-11-41-26-42)34-9-3-29(39)21-35(34)40/h3-12,21-22,26,33H,13-20,23-25H2,1-2H3/t33-,38-/m1/s1
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(Oc3cc(ccc3OC[C@@H]4CO[C@](Cn5ccnc5)(O4)c6ccc(Cl)cc6Cl)N7CCN(CC7)C(=O)C)cc2
IUPAC-Name 1-[4-[4-[5-(4-Acetylpiperazin-1-yl)-2-[[(2S,4R)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 749.683
Formelmasse 748.254
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.