missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Allylphenothiazin, TRC

Artikelnummer. 30313756
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30313756 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30313756 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5722001G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Allylphenothiazine
CAS 20962-92-9
Summenformel C15H13NS
Menge 1 g
Synonym 10-Allyl-10H-phenothiazine, 10-(2-Propen-1-yl)-10H-phenothiazine
InChI-Formel InChI=1S/C15H13NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h2-10H,1,11H2
SMILES C=CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-Name 10-Prop-2-Enylphenothiazin
Molekulargewicht (g/mol) 239.34
Formelmasse 239.0769
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.