Learn More
N-Allylphenothiazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Allylphenothiazine |
| CAS | 20962-92-9 |
| Summenformel | C15H13NS |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 10-Allyl-10H-phenothiazine, 10-(2-Propen-1-yl)-10H-phenothiazine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h2-10H,1,11H2 |
| SMILES | C=CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 10-Prop-2-Enylphenothiazin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 239.34 |
| Formelmasse | 239.0769 |