Learn More
N-alpha-Benzoyl-L-Argininethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.06 EUR gültig bis 2023-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "19520" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 19520
2645-08-1
MFCD00012579
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 19520
2645-08-1
MFCD00012579
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemischer Name oder Material N-alpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 127°C to 131°C
Summenformel C15H23ClN4O3
Beilstein 3781694
Synonym bz-arg-oet.hcl, n-alpha-benzoyl-l-arginine ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzoyl-l-argininate hydrochloride, baee, nalpha-benzoyl-l-arginine ethyl ester hydrochloride, l-baee, l-arginine, n2-benzoyl-, ethyl ester, monohydrochloride, n-benzoyl-l-arginine ethyl ester hydrochloride, ethyl n2-benzoyl-l-argininate monohydrochloride, ethyl 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoate hydrochloride
InChI-Schlüssel HIXDELXKSSLIKB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(CCCN=C(N)N)NC(=O)C1=CC=CC=C1.Cl
IUPAC-Name Ethyl (2S)-2-benzamido-5-(diaminomethylidenamino)pentanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 342.82
PubChem CID 2723604
Formelmasse 342.84
Reinheit (%) ≥98%
Menge 5 g
Optische Drehung −17° (c=2, Water)
Empfindlichkeit Hygroscopic