Learn More
N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-Histidin, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045014
24.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14997-58-1
C14H15N3O4
289.291
MFCD00065960
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
z-his-oh, n-cbz-l-histidine, cbz-his-oh, cbz-l-his-oh, nalpha-cbz-l-histidine, cbz-histidine, nalpha-carbobenzoxy-l-histidine, l-histidine, n-phenylmethoxy carbonyl, z-l-histidine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid
736313
(2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC2=CN=CN2)C(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
14997-58-1
C14H15N3O4
289.291
MFCD00065960
WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
z-his-oh, n-cbz-l-histidine, cbz-his-oh, cbz-l-his-oh, nalpha-cbz-l-histidine, cbz-histidine, nalpha-carbobenzoxy-l-histidine, l-histidine, n-phenylmethoxy carbonyl, z-l-histidine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid
736313
(2S)-3-(1H-imidazol-5-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC2=CN=CN2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-histidine
Schmelzpunkt ∽165°C (decomposition)
Beilstein 3561682
Formelmasse 289.29
Reinheit (%) ≥98%
Menge 1 g
Optische Drehung −24° (c=6 in 6N HCl)