Learn More
N(alpha)-Boc-D-Glutamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
N2-Boc-D-glutamine is an N-Boc-protected form of D-Glutamine. D-Glutamine is an unnatural isomer of L-Glutamine that is present in human plasma an is a source of liberated ammonia. D-Glutamine can be synthesized by enzymatic means or can be found in cheeses, wine and vinegars as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N2-Boc-D-Glutamin ist eine N-Boc-geschützte Form von D-Glutamin. D-Glutamin ist ein unnatürliches Isomer von L-Glutamin, das im menschlichen Plasma vorhanden ist und eine Quelle von freigesetztem Ammoniak ist. D-Glutamin kann mit enzymatischen Mitteln synthetisiert oder auch in Käse, Wein und Essig gefunden werden.
Löslichkeit
Löslich, 1 mmol in 2 ml DMF. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
N2-Boc-D-Glutamin ist eine N-Boc-geschützte Form von D-Glutamin. D-Glutamin ist ein unnatürliches Isomer von L-Glutamin, das im menschlichen Plasma vorhanden ist und eine Quelle von freigesetztem Ammoniak ist. D-Glutamin kann mit enzymatischen Mitteln synthetisiert oder auch in Käse, Wein und Essig gefunden werden.
Löslichkeit
Löslich, 1 mmol in 2 ml DMF. Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von starker Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Boc-D-glutamine |
Schmelzpunkt | 117°C to 119°C |
Beilstein | 1981311 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble,1mmol in 2mL DMF. Soluble in chloroform and methanol. |
Formelmasse | 246.26 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 250 mg |
Optische Drehung | +3.5° (c=2 in Ethanol) |