Learn More
N(alpha)-Boc-L-Glutamin, ≥98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese und der analgetischen Aktivität von humanem .beta.-Endorphin eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Löslich in 1 mmol in 2 ml DMF.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird bei der Synthese und der analgetischen Aktivität von humanem .beta.-Endorphin eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol. Löslich in 1 mmol in 2 ml DMF.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N(alpha)-Boc-L-glutamine |
Schmelzpunkt | 118°C to 120°C |
Beilstein | 2127805 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO and methanol. Soluble in 1?mmole in 2 ml DMF. |
Formelmasse | 246.26 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 5 g |
Optische Drehung | −18.5° (c=1, DMF) |