Learn More
N-α-BOC-N(im)-Tosyll-L-Histidin, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-α-BOC-N(im)-tosyl-L-histidine |
Schmelzpunkt | 117.0°C to 118.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Menge | 5 g |
Spezifische Drehung | + 17.30 |
Formelmasse | 409.46 |
Reinheit (%) | 98% |