Learn More
N-Benzoyl-2'-Desoxyadenosin, ≥ 98 %
Catalog Number 15448937
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
4546-72-9
C17H17N5O4
355.35
MFCD00009628
PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
107558
N-[9-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamid
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
4546-72-9
C17H17N5O4
355.35
MFCD00009628
PIXHJAPVPCVZSV-LJEKBPCBNA-N
107558
N-[9-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]purin-6-yl]benzamid
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Reactant in the synthesis of 2', 5'-Dideoxycytidines and Other Derivatives of 2'-Deoxycytidine. Reactant in the synthesis of Mono- and Diamino Analogues of 2?-Deoxyadenosine, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenine and 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel in der Synthese von 2′-, 5′-Dideoxycytidinen und anderen Derivaten von 2′-Desoxycytidin. Reaktionsmittel bei der Synthese von Mono- und Diaminoanalogen von 2′-Desoxyadenosin, Cordycepin, 9-(3-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)-Adenin und 9-(2-Deoxy-α-D-Threo-Pentofuranosyl)Adenin.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (leicht) und Methanol (20 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-2'-deoxyadenosine
Menge 250 mg
Synonym n6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n-benzoyl-2'-deoxy-adenosine, n-9-2r,4s,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-9h-purin-6-yl benzamide, n 6-benzoyl-2'-deoxyadenosine, n6-benzoyl-2-deoxyadenosine, adenosine, n-benzoyl-2'-deoxy, n-benzoyldeoxyadenosine, n6-benzoyldeoxyadenosine, 6-n-benzoyldeoxyadenosine
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly),and methanol (20mg/ml).
Formelmasse 355.35
Reinheit (%) ≥98%