Learn More
N-Benzoyl-5'-O-tert-Butyldimethylsilyl-2'-Desoxyadenosin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479725
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479725 1 g 1 Gramm
15499725 250 mg 250 Milligramm
15489725 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15479725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52309.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51549-39-4 | C23H31N5O4Si | 469.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Benzoyl-5′-O-tert-Butyldimethylsilyl-2′-Desoxyadenosin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51549-39-4
Summenformel C23H31N5O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 469.62
MDL-Nummer MFCD04972281
InChI-Schlüssel BJZZQJFYKQPUGO-TWAUYLRJNA-N
IUPAC-Name N-{9-[(2R,4S,5R)-5-{[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]methyl}-4-hydroxyoxolan-2-yl]-9H-purin-6-yl}benzamide
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=NC2=C(NC(=O)C3=CC=CC=C3)N=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzoyl-5'-O-tert-butyldimethylsilyl-2'-deoxyadenosine
Menge 1 g
Formelmasse 469.62
Reinheit (%) ≥98%