Learn More
N-(Benzoyloxy)-N,a,a-trimethyl-benzoleethanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(Benzoyloxy)-N,alpha,alpha-trimethyl-benzeneethanamine |
| CAS | 120583-17-7 |
| Summenformel | C18H21NO2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | O-Benzoyl-N-methyl-N-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)hydroxylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H21NO2/c1-18(2,14-15-10-6-4-7-11-15)19(3)21-17(20)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-Name | [Methyl-(2-methyl-1-phenylpropan-2-yl)amino]benzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 283.36 |
| Formelmasse | 283.1572 |