Learn More
N-Benzyl-2,2-dichloracetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-2,2-dichloroacetamide |
| CAS | 6063-50-9 |
| Summenformel | C9H9NOCl2 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2,2-Dichloro-N-(phenylmethyl)acetamide, NSC 51583 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO/c10-8(11)9(13)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13) |
| SMILES | ClC(Cl)C(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | N-Benzyl-2,2-dichloracetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 218.08 |
| Formelmasse | 217.0061 |