Learn More
N-Benzyl-3,3'-iminodipropionsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-3,3'-iminodipropionic Acid |
| CAS | 6405-28-3 |
| Summenformel | C13H17NO4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H17NO4/c15-12(16)6-8-14(9-7-13(17)18)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-10H2,(H,15,16)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)CCN(CCC(=O)O)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 3-[Benzyl(2-carboxyethyl)amino]propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 251.28 |
| Formelmasse | 251.1158 |