missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Benzyl-3,5-difluorobenzamid, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H61630.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15408188

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Spezifikation

Chemische Identifikatoren

473254-14-7
247.25
MBJBMIQSQJVPOB-UHFFFAOYSA-N
8713206
C14H11F2NO
MFCD04806202
n-benzyl-3,5-difluorobenzamide

Spezifikation

N-Benzyl-3,5-difluorobenzamide
473254-14-7
MFCD04806202
MBJBMIQSQJVPOB-UHFFFAOYSA-N
8713206
Fest
1g
C14H11F2NO
n-benzyl-3,5-difluorobenzamide
247.25
247.24
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation