Learn More
N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)-piperid-4-on, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyl-3-(tert-butyldimethylsilanyloxymethyl)piperid-4-one |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 333.54 |
Reinheit (%) | 95% |