Learn More
N-Benzylhexadecanamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzylpalmitamide |
| CAS | 74058-71-2 |
| Summenformel | C23 H39 N O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | N-(Phenylmethyl)hexadecanamide, Macamide 1, N-Benzylhexadecanamide, N-Benzylpalmitamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C23H39NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-23(25)24-21-22-18-15-14-16-19-22/h14-16,18-19H,2-13,17,20-21H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | N-Benzylhexadecanamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.562 |
| Formelmasse | 345.303 |