Learn More
N-Benzyl-L-Tyrosin, TRC
Artikelnummer. 30333117
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Unit Size:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30333117 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30333117 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2962001G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-L-tyrosine
CAS 75768-66-0
Summenformel C16H17NO3
Menge 1 g
Synonym N-(Phenylmethyl)-L-tyrosine
InChI-Formel InChI=1S/C16H17NO3/c18-14-8-6-12(7-9-14)10-15(16(19)20)17-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15,17-18H,10-11H2,(H,19,20)/t15-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NCc2ccccc2
IUPAC-Name (2S)-2-(Benzylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 271.32
Formelmasse 271.1208