Learn More
N-Benzyl-N-ethylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7024713
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
92-59-1
C15H17N
211.31
MFCD00009037
HSZCJVZRHXPCIA-UHFFFAOYSA-N
ethylbenzylaniline, benzenemethanamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenylbenzylamine, benzylethylphenylamine, phenylethylbenzylamine, n-ethyl-n-benzylaniline, benzylamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenyl benzylamine, n-ethyl-n-phenylbenzenemethanamine, amine, benzyl ethyl phenyl
7098
N-Benzyl-N-ethylanilin
CCN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
92-59-1
C15H17N
211.31
MFCD00009037
HSZCJVZRHXPCIA-UHFFFAOYSA-N
ethylbenzylaniline, benzenemethanamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenylbenzylamine, benzylethylphenylamine, phenylethylbenzylamine, n-ethyl-n-benzylaniline, benzylamine, n-ethyl-n-phenyl, n-ethyl-n-phenyl benzylamine, n-ethyl-n-phenylbenzenemethanamine, amine, benzyl ethyl phenyl
7098
N-Benzyl-N-ethylanilin
CCN(CC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Benzyl-N-ethylaniline
Dichte 1.03
Siedepunkt 163°C to 164°C (6 mmHg)
Flammpunkt >157°C (315°F)
Brechungsindex 1.595
Menge 10 g
UN-Nummer UN2274
Beilstein 2099852
Merck Index 14,3769
Formelmasse 211.31
Reinheit (%) 98%