missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Benzyl-N-tert-Butyl-2,6-Difluorbenzamid, 97 %

Marke:  Alfa Aesar™ H59712.03

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg

Menge 1g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15466108

  • 522.00 € / 1 Gramm

Verfügbar ab
10-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1421263-21-9
303.353
IOQMLEAYZOPPSC-UHFFFAOYSA-N
N-benzyl-N-tert-butyl-2,6-difluorbenzamid
C18H19F2NO
MFCD22683087
97030387
CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=C(C=CC=C2F)F

Spezifikation

N-Benzyl-N-tert-butyl-2,6-difluorobenzamide
1421263-21-9
MFCD22683087
CC(C)(C)N(CC1=CC=CC=C1)C(=O)C2=C(C=CC=C2F)F
303.353
303.35
1g
C18H19F2NO
IOQMLEAYZOPPSC-UHFFFAOYSA-N
N-benzyl-N-tert-butyl-2,6-difluorbenzamid
97030387
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation