Learn More
N-Benzylglycin Ethyl-Ester 96 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 105950100
Weitere Details : CAS : 6436-90-4 Netto-Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10040700
  • 26.90 € / 10 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
6436-90-4
193.25
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
80908
CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
C11H15NO2
MFCD00009174
n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
Ethyl-2-(benzylamino)acetat
Spezifikation
N-Benzylglycine ethyl ester
112°C
Glasflasche
1.03
Farblos bis hellgelb
96%
95.0
95% min. (GC)
C6H5CH2NHCH2CO2C2H5
12, 1060
ULOLIZHBYWAICY-UHFFFAOYSA-N
Ethyl-2-(benzylamino)acetat
80908
Flüssig
1.0300g/mL
Authentic
1.5045 to 1.5065
140°C to 142°C (10.0mmHg)
10g
6436-90-4
100.0
C11H15NO2
MFCD00009174
n-benzylglycine ethyl ester, ethyl 2-benzylamino acetate, ethyl n-benzylglycinate, n-bzl-gly-oet, bzl-gly-oet, glycine, n-phenylmethyl-, ethyl ester, n-benzyl glycine ethyl ester, ethyl n-phenylmethyl glycinate, ethyl benzylamino acetate, n-benzyl-glycine ethyl ester
CCOC(=O)CNCC1=CC=CC=C1
193.25
193.24
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate