Learn More
N-Benzylmedetomidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Benzylmedetomidine |
| CAS | 2250242-52-3 |
| Summenformel | C20 H22 N2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Benzyl-5-(1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl)-1H-imidazole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H22N2/c1-15-8-7-11-19(16(15)2)17(3)20-12-21-14-22(20)13-18-9-5-4-6-10-18/h4-12,14,17H,13H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(c1cccc(C)c1C)c2cncn2Cc3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 1-Benzyl-5-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]imidazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 290.4021 |
| Formelmasse | 290.1783 |