Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-1,3-Propandiaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089844
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17400-34-9
C11H17ClN2O2
244.72
MFCD00270153
XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
n-cbz-1,3-diaminopropane hydrochloride, benzyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, benzyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-cbz-1,3-diaminopropane-hcl, n-z-1,3-propanediamine hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-carbobenzyloxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid benzyl ester hydrochloride, n-1-z-1,3-diaminopropane hcl, n-z-1,3-diaminopropane hydrochloride
13196227
[H+].[Cl-].NCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
17400-34-9
C11H17ClN2O2
244.72
MFCD00270153
XKMBTMXQMDLSRB-UHFFFAOYSA-N
n-cbz-1,3-diaminopropane hydrochloride, benzyl 3-aminopropyl carbamate hydrochloride, benzyl n-3-aminopropyl carbamate hydrochloride, n-cbz-1,3-diaminopropane-hcl, n-z-1,3-propanediamine hydrochloride, n-carbobenzoxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-carbobenzyloxy-1,3-diaminopropane hydrochloride, n-3-aminopropyl carbamic acid benzyl ester hydrochloride, n-1-z-1,3-diaminopropane hcl, n-z-1,3-diaminopropane hydrochloride
13196227
[H+].[Cl-].NCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-1, 3-propanediamine hydrochloride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name Wasserstoff-Benzyl-N-(3-aminopropyl)carbamatchlorid
Formelmasse 244.72
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Benzyloxycarbonyl-1,3-propanediamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.