Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-6-Aminohexanosäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342826
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342826 25 g 25 Gramm
11332826 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08997.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1947-00-8 | C14H19NO4 | 265.309 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1947-00-8
Summenformel C14H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 265.309
MDL-Nummer MFCD00004423
InChI-Schlüssel RXQDBVWDABAAHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-6-aminohexanoic acid, z-epsilon-acp-oh, 6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminocaproic acid, cbz-, a-aminocaproic acid, n-cbz-6-aminohexanoic acid, n-benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid, n-carbobenzoxy-epsilon-aminocaproic acid, 6-phenylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 74758
IUPAC-Name 6-(Phenylmethoxycarbonylamino)hexansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-6-aminohexanoic acid
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Menge 25 g
Beilstein 2288508
Formelmasse 265.31
Reinheit (%) 99%