Learn More
Alfa Aesar™ N-Benzyloxycarbonyl-D-Glutaminsäure1-Methylester, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H63008.03
Weitere Details : CAS : 26566-11-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408096
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
26566-11-0
295.291
BGMCTGARFXPQML-LLVKDONJSA-N
6997641
COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
C14H17NO6
MFCD00798654
z-d-glu-ome, n-benzyloxycarbonyl-d-glutamic acid 1-methyl ester, d-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-, 1-methyl ester, d-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-,1-methyl ester, 4r-5-methoxy-5-oxo-4-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 4r-4-benzyloxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
(4R)-5-methoxy-5-oxo-4-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
Spezifikation
N-Benzyloxycarbonyl-D-glutamic acid 1-methyl ester
C14H17NO6
z-d-glu-ome, n-benzyloxycarbonyl-d-glutamic acid 1-methyl ester, d-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-, 1-methyl ester, d-glutamic acid,n-phenylmethoxy carbonyl-,1-methyl ester, 4r-5-methoxy-5-oxo-4-phenylmethoxycarbonylamino pentanoic acid, 4r-4-benzyloxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid
COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
295.291
295.29
98%
26566-11-0
MFCD00798654
BGMCTGARFXPQML-LLVKDONJSA-N
(4R)-5-methoxy-5-oxo-4-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
6997641
Fest
1g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation