Learn More
N-(Benzyloxycarbonyl)-L-β-chloralaninmethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-beta-chloroalanine Methyl Ester |
| CAS | 62107-38-4 |
| Summenformel | C12 H14 Cl N O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | N-(Benzyloxycarbonyl)-L-Ss-Chloroalanine Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14ClNO4/c1-17-11(15)10(7-13)14-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3,(H,14,16)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CCl)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Methyl-(2R)-3-Chlor-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 271.7 |
| Formelmasse | 271.0611 |