Learn More
N-benzyloxycarbonyl-L-Leucin, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu ca. .5 % Lösungsmittel enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044850
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
2018-66-8
C14H19NO4
265.31
MFCD00026494
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
z-leu-oh, n-cbz-l-leucine, n-carbobenzoxy-l-leucine, carbobenzoxy-l-leucine, n-carbobenzyloxy-l-leucine, carbobenzoxyleucine, z-l-leucine, benzyloxycarbonyl-l-leucine, n-benzyloxycarbonyl-l-leucine, cbz-leu-oh
74840
CHEBI:28282
(2S)-4-Methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
2018-66-8
C14H19NO4
265.31
MFCD00026494
USPFMEKVPDBMCG-LBPRGKRZSA-N
z-leu-oh, n-cbz-l-leucine, n-carbobenzoxy-l-leucine, carbobenzoxy-l-leucine, n-carbobenzyloxy-l-leucine, carbobenzoxyleucine, z-l-leucine, benzyloxycarbonyl-l-leucine, n-benzyloxycarbonyl-l-leucine, cbz-leu-oh
74840
CHEBI:28282
(2S)-4-Methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansäure
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
It is employed as a reactant for peptide-based preparation of potential antitumor agents, preparation of cyclopropyl peptidomimetics and peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reaktionsmittel für die peptidbasierte Herstellung potenzieller Antitumorwirkstoffe, die Herstellung von Cyclopropyl-Peptidomimetika und die Peptidsynthese eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar. Löslich in Chloroform, DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-leucine
Dichte 1
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Odorless
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse), kann bis zu ≈5 % Lösungsmittel enthalten
Brechungsindex 1.508
Menge 5 g
Beilstein 1253861
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in chloroform,DMSO and methanol.
Optische Drehung −17.5° (c=2 in Ethanol)
Formelmasse 265.3
Reinheit (%) ≥98%