Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Serin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419356
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419356 5 g 5 Gramm
11429356 25 g 25 Gramm
11439356 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419356 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19050.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1145-80-8 | C11H13NO5 | 239.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1145-80-8
Summenformel C11H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 239.23
MDL-Nummer MFCD00002662
InChI-Schlüssel GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
PubChem CID 100310
IUPAC-Name (2S)-3-Hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Benzyloxycarbonyl-L-serine
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Menge 5 g
Beilstein 2058314
Optische Drehung +6° (c=7 in Acetic Acid)
Formelmasse 239.23
Reinheit (%) 99%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.