Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-L-Valin-N-Succinimidylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester, is an amino acid which is widely used in pharmaceutical and food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-benzyloxycarbonyl-L-Valin-N-Succinimidylester, ist eine Aminosäure, die in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Löslich in 1 mmol in 2 ml DCM.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
N-benzyloxycarbonyl-L-Valin-N-Succinimidylester, ist eine Aminosäure, die in der pharmazeutischen und Nahrungsmittelindustrie weit verbreitet ist.
Löslichkeit
Löslich in 1 mmol in 2 ml DCM.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-L-valine N-succinimidyl ester |
Schmelzpunkt | 114°C to 118°C |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C17H20N2O6 |
Beilstein | 1555287 |
Synonym | z-val-osu, n-cbz-l-valine succinimidyl ester, s-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, l-valine,n-phenylmethoxy carbonyl-, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, zvalosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-methylbutanoate, cbz-val-osu, ksc496o1j, benzyl s-1-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy carbonyl-2-methylpropyl carbamate, n-cbz-valinyl oxy-succinimide |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 1mmol in 2mL DCM. |
InChI-Schlüssel | MFAOBGXYLNLLJE-HNNXBMFYSA-N |
SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
IUPAC-Name | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) (2S)-3-methyl-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoat |