Learn More
N-BOC-1-Aminocyclobutancarbonsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11925501
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
120728-10-1
C10H16NO4
214.24
MFCD02682623
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
1512646
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclobutane-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
120728-10-1
C10H16NO4
214.24
MFCD02682623
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-M
n-boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 1-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, boc-cyclovaline, boc-acbc-oh, 1-n-boc-amino-cyclobutane carboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, boc-1-aminocyclobutane-1-carboxylic acid, n-boc-1-aminocyclobutane carboxylic acid, boc-1-aminocyclobutanecarboxylic acid
1512646
1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclobutane-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 129°C to 133°C
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis braun
Prozentgehaltsbereich 97%
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 97%
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-1-Aminocyclobutanecarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.