Learn More
Alfa Aesar™ N-Boc-1-Benzyloxymethyl-L-Histidin, 97 %
22.90 € - 184.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 83468-83-1
Summenformel C19H25N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 375.43
MDL-Nummer MFCD00038627
InChI-Schlüssel IEAOAWZLUGOPJX-UHFFFAOYNA-N
Synonym boc-l-his bom-oh, n-boc-n'-benzyloxymethyl-l-histidine, s-3-1-benzyloxy methyl-1h-imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, bochis bom oh, pubchem18939, n alpha-tert-butyloxycarbonyl-n pi-benzyloxyhistidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-1-phenylmethoxy methyl, 2s-3-1-benzyloxymethyl imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-1-benzyloxy methyl imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 11245813
IUPAC-Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-(phenylmethoxymethyl)imidazol-4-yl]propansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(COCC2=CC=CC=C2)C=N1)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15479158
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H62663.03
1g
52.70 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15489158
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H62663.06
5g
184.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15499158
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H62663.MD
250mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Chemische Identifikatoren
83468-83-1
375.43
IEAOAWZLUGOPJX-UHFFFAOYNA-N
11245813
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(COCC2=CC=CC=C2)C=N1)C(O)=O
C19H25N3O5
MFCD00038627
boc-l-his bom-oh, n-boc-n'-benzyloxymethyl-l-histidine, s-3-1-benzyloxy methyl-1h-imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, bochis bom oh, pubchem18939, n alpha-tert-butyloxycarbonyl-n pi-benzyloxyhistidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-1-phenylmethoxy methyl, 2s-3-1-benzyloxymethyl imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-1-benzyloxy methyl imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-(phenylmethoxymethyl)imidazol-4-yl]propansäure
Spezifikation
N-Boc-1-benzyloxymethyl-L-histidine
C19H25N3O5
boc-l-his bom-oh, n-boc-n'-benzyloxymethyl-l-histidine, s-3-1-benzyloxy methyl-1h-imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, bochis bom oh, pubchem18939, n alpha-tert-butyloxycarbonyl-n pi-benzyloxyhistidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-1-phenylmethoxy methyl, 2s-3-1-benzyloxymethyl imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-1-benzyloxy methyl imidazol-4-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN(COCC2=CC=CC=C2)C=N1)C(O)=O
375.43
375.42
97%
1g
83468-83-1
MFCD00038627
IEAOAWZLUGOPJX-UHFFFAOYNA-N
(2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-[1-(phenylmethoxymethyl)imidazol-4-yl]propansäure
11245813
Pulver