Learn More
N-Boc-1-Boc-L-tryptophan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041547
33.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144599-95-1
C21H28N2O6
404.46
MFCD00270520
FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
boc-trp boc-oh, s-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-trp boc-oh, ambotzbaa1140, nalpha,1-di-boc-l-tryptophan, n,n'-di-t-butyloxycarbonyl-l-tryptophane, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxy carbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
7020330
(2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Indol-3-yl]Propansäure
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CN(C(=O)OC(C)(C)C)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
144599-95-1
C21H28N2O6
404.46
MFCD00270520
FATGZMFSCKUQGO-HNNXBMFYSA-N
boc-trp boc-oh, s-3-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, boc-l-trp boc-oh, ambotzbaa1140, nalpha,1-di-boc-l-tryptophan, n,n'-di-t-butyloxycarbonyl-l-tryptophane, 2s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1-tert-butoxycarbonyl indol-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-tert-butoxy carbonyl-1h-indol-3-yl-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid
7020330
(2S)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-3-[1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Indol-3-yl]Propansäure
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC1=CN(C(=O)OC(C)(C)C)C2=CC=CC=C12)C(O)=O
N-Boc-1-Boc-L-tryptophan is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-1-boc-L-tryptophan wird im Allgemeinen als Zwischenprodukt in der pharmazeutischen und chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid (1 mM in 2 ml).
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Behälter dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-1-Boc-L-tryptophan
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide (1 mmole in 2 ml).
Formelmasse 404.46
Reinheit (%) 95%