missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-3-brom-2-isoxazolin-5-methylamin, 97 %

Catalog Number p-7028862
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
109770-82-3
C9H15BrN2O3
279.13
MFCD08741480
AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
13637723
Tert-Butyl N-[(3-Brom-4,5-Dihydro-1,2-Oxazol-5-yl)Methyl]Carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
109770-82-3
C9H15BrN2O3
279.13
MFCD08741480
AHAHZEKELWWMSJ-UHFFFAOYNA-N
tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine, tert-butyl n-3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate, 3-bromo-4,5-dihydro-isoxazol-5-ylmethyl-carbamic acid tert-butyl ester, acmc-20a3tu, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydroisoxazol-5-yl methylcarbamate, 5-n-tert-butoxycarbonyl-aminomethyl-3-bromo-4,5-dihydroisoxazole, tert-butyl 3-bromo-4,5-dihydro-1,2-oxazol-5-yl methyl carbamate
13637723
Tert-Butyl N-[(3-Brom-4,5-Dihydro-1,2-Oxazol-5-yl)Methyl]Carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CC(Br)=NO1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-3-bromo-2-isoxazoline-5-methylamine
Menge 500 mg
Formelmasse 279.14
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'