Learn More
N-Boc-3-Cyclohexyl-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is an agrochemical, organic and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um agrochemische, organische und pharmazeutische Zwischenprodukte.
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Es handelt sich um agrochemische, organische und pharmazeutische Zwischenprodukte.
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-3-cyclohexyl-L-alanine |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 3060603 |
Formelmasse | 271.36 |
Reinheit (%) | 98% |