Learn More
N-BOC-3-Pyrrolin, 96 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4090040
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
73286-70-1
C9H15NO2
169.22
MFCD01863512
YEBDZDMYLQHGGZ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-2,5-dihydropyrrole, n-boc-3-pyrroline, 1-boc-2,5-dihydro-1h-pyrrole, tert-butyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-boc-2,5-dihydro-1h-pyrrole, 2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-pyrroline, n-boc protected, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate
5148195
tert-Butyl-2,5-dihydropyrrol-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC1
73286-70-1
C9H15NO2
169.22
MFCD01863512
YEBDZDMYLQHGGZ-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate, n-boc-2,5-dihydropyrrole, n-boc-3-pyrroline, 1-boc-2,5-dihydro-1h-pyrrole, tert-butyl 2h-pyrrole-1 5h-carboxylate, n-boc-2,5-dihydro-1h-pyrrole, 2,5-dihydro-pyrrole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3-pyrroline, n-boc protected, 1h-pyrrole-1-carboxylic acid, 2,5-dihydro-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-1-carboxylate
5148195
tert-Butyl-2,5-dihydropyrrol-1-carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC1
Chemischer Name oder Material N-BOC-3-Pyrroline
Siedepunkt 208°C
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 169.22
Reinheit (%) 96%
Dichte 0.9810g/mL
Menge 1 g
Relative Dichte 0.981
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-3-Pyrroline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.