missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-4-Brom-3-Fluoranilin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7039902
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
868735-43-7
C11H13BrFNO2
290.132
MFCD11976284
FQLYUJLJZFATNI-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenylcarbamate, 4-bromo-3-fluoro-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-4-bromo-3-fluoroaniline
59852943
tert-butyl N-(4-brom-3-fluorphenyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
868735-43-7
C11H13BrFNO2
290.132
MFCD11976284
FQLYUJLJZFATNI-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-bromo-3-fluorophenyl carbamate, tert-butyl 4-bromo-3-fluorophenylcarbamate, 4-bromo-3-fluoro-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, n-boc-4-bromo-3-fluoroaniline
59852943
tert-butyl N-(4-brom-3-fluorphenyl)carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)F

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline
Schmelzpunkt 68°C to 70°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Beilstein 14460051
Formelmasse 290.13
Reinheit (%) 96%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'