Learn More
N-BOC-4-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10113444
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material N-BOC-4-Chloroaniline
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
CAS 18437-66-6
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C11H14ClNO2
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel ClC6H4NHCOOC(CH3)3
MDL-Nummer MFCD00816772
NMR Consistent with structure
Verpackung Glasflasche
Synonym tert-butyl 4-chlorophenyl carbamate, tert-butyl n-4-chlorophenyl carbamate, tert-butyl 4-chlorophenylcarbamate, 4-chloro-n-boc aniline, n-tert-butoxycarbonyl-4-chloroaniline, tert-butyl4-chlorophenylcarbamate, n-boc-4-chloroaniline, 4-chloro-n-boc-aniline, maybridge1_008229
InChI-Schlüssel VFEHOBXXLPHSOI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(4-chlorphenyl)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 227.688
PubChem CID 546372
Formelmasse 227.69
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 25 g
Physikalische Form Kristallpulver