missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Boc-4-Fluoro-D-Phenylalanin, 95 %

Marke:  Alfa Aesar™ H61789.06

Weitere Details : CAS : 57292-45-2 Netto-Gewicht : 0.00500kg

Menge 5g

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15408368

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Spezifikation

Chemische Identifikatoren

57292-45-2
283.299
RCXSXRAUMLKRRL-LLVKDONJSA-N
2734493
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)F)C(=O)O
C14H18FNO4
MFCD00079669
boc-d-phe 4-f-oh, boc-d-4-fluorophe, boc-d-4-fluorophenylalanine, boc-4-fluoro-d-phenylalanine, boc-4-fluoro-d-phe, n-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-d-phenylalanine, boc-p-fluoro-d-phe-oh, boc-4-fluoro-d-phe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, boc-p-fluoro-d-phenylalanine
(2R)-3-(4-fluorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure

Spezifikation

N-Boc-4-fluoro-D-phenylalanine
C14H18FNO4
4323475
RCXSXRAUMLKRRL-LLVKDONJSA-N
(2R)-3-(4-fluorphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
2734493
Fest
83°C to 86°C
57292-45-2
MFCD00079669
boc-d-phe 4-f-oh, boc-d-4-fluorophe, boc-d-4-fluorophenylalanine, boc-4-fluoro-d-phenylalanine, boc-4-fluoro-d-phe, n-tert-butoxycarbonyl-4-fluoro-d-phenylalanine, boc-p-fluoro-d-phe-oh, boc-4-fluoro-d-phe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-fluorophenyl propanoic acid, boc-p-fluoro-d-phenylalanine
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=C(C=C1)F)C(=O)O
283.299
283.3
95%
5g
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation