missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-Boc-4-Methyl-D-Phenylalanin, 95 %

Marke:  Alfa Aesar™ H61682.MD

Weitere Details : CAS : 80102-27-8 Netto-Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15408258

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen


Spezifikation

Chemische Identifikatoren

80102-27-8
279.336
JYRWNPUFECDJCX-GFCCVEGCSA-N
7006640
CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
C15H21NO4
MFCD01317726
boc-4-methyl-d-phenylalanine, boc-d-phe 4-me-oh, boc-d-4-methylphenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, boc-4-methy-d-phenylalanine, boc-d-4-methylphe, boc-p-me-d-phe-oh, boc-d-4-me-phe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-methyl
(2R)-3-(4-methylphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure

Spezifikation

N-Boc-4-methyl-D-phenylalanine
C15H21NO4
boc-4-methyl-d-phenylalanine, boc-d-phe 4-me-oh, boc-d-4-methylphenylalanine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, boc-4-methy-d-phenylalanine, boc-d-4-methylphe, boc-p-me-d-phe-oh, boc-d-4-me-phe-oh, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-4-methylphenyl propanoic acid, d-phenylalanine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-4-methyl
CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
279.336
279.33
95%
250mg
80102-27-8
MFCD01317726
JYRWNPUFECDJCX-GFCCVEGCSA-N
(2R)-3-(4-methylphenyl)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
7006640
Fest
84°C to 88°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation