Learn More
N-BOC-4-Piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258793
37.33 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79099-07-3
C10H17NO3
199.25
MFCD00151800
ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-piperidone, n-boc-4-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, 1-boc-4-piperidinone, boc-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, n-boc-4-piperidinone, boc-piperidone, 1-t-boc-4-piperidone
735900
tert-butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
79099-07-3
C10H17NO3
199.25
MFCD00151800
ROUYFJUVMYHXFJ-UHFFFAOYSA-N
1-boc-4-piperidone, n-boc-4-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, 1-boc-4-piperidinone, boc-4-piperidone, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidone, n-boc-4-piperidinone, boc-piperidone, 1-t-boc-4-piperidone
735900
tert-butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-BOC-4-Piperidone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 74.0°C to 75.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-4-Piperidone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.