Learn More
N-BOC-Allylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228411
40.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78888-18-3
C8H15NO2
157.21
AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl allylcarbamate, tert-butyl n-allylcarbamate, tert-butyl n-prop-2-en-1-yl carbamate, n-boc-allylamine, t-butyl n-allylcarbamate, carbamic acid, 2-propenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209pfu, allyl tert-butyl carbamate, tert-butyl-n-allylcarbamate, n-tertbutoxycarbonyl allyl amine
4067274
tert-Butyl-N-Prop-2-enylcarbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78888-18-3
C8H15NO2
157.21
AWARHXCROCWEAK-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl allylcarbamate, tert-butyl n-allylcarbamate, tert-butyl n-prop-2-en-1-yl carbamate, n-boc-allylamine, t-butyl n-allylcarbamate, carbamic acid, 2-propenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209pfu, allyl tert-butyl carbamate, tert-butyl-n-allylcarbamate, n-tertbutoxycarbonyl allyl amine
4067274
tert-Butyl-N-Prop-2-enylcarbamat
CC(C)(C)OC(=O)NCC=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-BOC-Allylamine
Schmelzpunkt 34.9°C to 38.3°C
Siedepunkt 48.0°C to 50.0°C (1.0mmHg)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 98%
Menge 10 g
Flammpunkt 79°C
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-allylamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.