Learn More
N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7038018
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
143060-31-5
C20H23NO4
341.41
MFCD00191187
TYJDOLCFYZSNQC-UHFFFAOYNA-N
boc-d-3,3-diphenylalanine, boc-d-ala 3,3-diphenyl-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, boc-3,3-diphenyl-d-alanine, r-n-boc-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid, n-boc-beta-phenyl-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-phenyl-l-phenylalanine, n-boc-b-phenyl-d-phenylalanine
7019136
CC(C)(C)OC(=O)NC(C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
143060-31-5
C20H23NO4
341.41
MFCD00191187
TYJDOLCFYZSNQC-UHFFFAOYNA-N
boc-d-3,3-diphenylalanine, boc-d-ala 3,3-diphenyl-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, boc-3,3-diphenyl-d-alanine, r-n-boc-2-amino-3,3-diphenylpropionic acid, n-boc-beta-phenyl-d-phenylalanine, n-tert-butoxycarbonyl-beta-phenyl-d-phenylalanine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, n-tert-butoxycarbonyl-3-phenyl-l-phenylalanine, n-boc-b-phenyl-d-phenylalanine
7019136
CC(C)(C)OC(=O)NC(C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-beta-phenyl-D-phenylalanine
Schmelzpunkt 157°C
Menge 500 mg
Optische Drehung −30 (c=1 in Ethanol)
IUPAC-Name 2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3,3-diphenylpropansäure
Formelmasse 341.4
Reinheit (%) 98%