missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-D-beta-prolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7038786
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
72925-16-7
C10H17NO4
215.25
MFCD03094727
HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYNA-N
r-1-n-boc-beta-proline, r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-3-carboxyl pyrrolidine, boc-l-beta-proline, n-boc-d-beta-proline, r-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 3r
1512491
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
72925-16-7
C10H17NO4
215.25
MFCD03094727
HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYNA-N
r-1-n-boc-beta-proline, r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-3-carboxyl pyrrolidine, boc-l-beta-proline, n-boc-d-beta-proline, r-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid, 3r-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 1,3-pyrrolidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl ester, 3r
1512491
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O

It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid (DMSO).

Hinweise
An einem kühlen und belüfteten Ort aufbewahren. Starke oxidierende Materialien vermeiden. Hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-beta-proline
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dimethyl sulfoxide (DMSO).
Optische Drehung −15° (c=0.8 in Chloroform)
IUPAC-Name 1-[(tert-Butoxy)carbonyl]pyrrolidin-3-carbonsäure
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'